3-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Methylcyclohexanamine, 1-Amino-3-methylcyclohexane
OR937602-1G OR937602-5G
APOSOR937602-1GEA 114 CHF
APOSOR937602-1G APOSOR937602-5G
3-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
3-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 151 °C
Dichte: 0.85 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001494
CAS-Nummer: 6850-35-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II