2,8-Dichlorcyclooctanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937597-1G
OR937597-250MG
APOSOR937597-1GEA
557
CHF
APOSOR937597-1G
APOSOR937597-250MG
2,8-Dichlorcyclooctanon 95%
2,8-Dichlorocyclooctanone
Formel:
C₈H₁₂Cl₂O MW: 195,08 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797089 CAS-Nummer: 108249-93-0 |