Tetrahydrofurfurylpropionat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
OR937571-100G OR937571-25G OR937571-500G
APOSOR937571-100GEA 117 CHF
APOSOR937571-100G APOSOR937571-25G APOSOR937571-500G
Tetrahydrofurfurylpropionat 97%
Tetrahydrofurfurylpropionat
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,1950 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047080
CAS-Nummer: 637-65-0