(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(4-Chlorophenyl)acetyl chloride, 4-Chlorobenzeneacetyl chloride
OR937565-100G
APOSOR937565-100GEA
119
CHF
APOSOR937565-100G
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 97%
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Formel:
(C₆H₄Cl)CH₂COCl MW: 189,04 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037111 CAS-Nummer: 25026-34-0 |