4-Octanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Butylpropylcarbinol, 4-Octyl alcohol
OR937548-25G
OR937548-5G
APOSOR937548-25GEA
574
CHF
APOSOR937548-25G
APOSOR937548-5G
4-Octanol 97%
4-Octanol
Formel:
C₈H₁₈O MW: 130.23 g/mol Siedepunkt: 176 Melting Pt: -39 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014409 CAS-Nummer: 589-62-8 |