2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937540-1G OR937540-250MG
APOSOR937540-1GEA 741 CHF
APOSOR937540-1G APOSOR937540-250MG
2-(Ethylmethylamino)pyridine 95%
2-(Ethylmethylamino)pyridine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038419
CAS-Nummer: 77200-12-5
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable