N- (2-Methoxyethyl) Isopropylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937475-1G
OR937475-5G
APOSOR937475-1GEA
47.1
CHF
APOSOR937475-1G
APOSOR937475-5G
N- (2-Methoxyethyl) Isopropylamin 95%
N- (2-Methoxyethyl) Isopropylamin
Formel:
C₆H₁₅NO MW: 117,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144828 CAS-Nummer: 104678-18-4 |