cis-4-Hepten-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937449-10G OR937449-1G OR937449-5G
APOSOR937449-10GEA 488 CHF
APOSOR937449-10G APOSOR937449-1G APOSOR937449-5G
cis-4-Hepten-1-ol 95%
cis-4-Hepten-1-ol
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015575
CAS-Nummer: 6191-71-5