N-Methyl-4-Nitro-o-Toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N,2-Dimethyl-4-nitroaniline, 2-(Methylamino)-5-nitrotoluene
OR937419-1G OR937419-5G
APOSOR937419-1GEA 323 CHF
APOSOR937419-1G APOSOR937419-5G
N-Methyl-4-Nitro-o-Toluidin 95%
N-Methyl-4-Nitro-o-Toluidin
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059083
CAS-Nummer: 10439-77-7