α-Chlorpropiophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-phenyl-1-propanone, 2-Chloropropiophenone
OR937361-1G OR937361-25G OR937361-5G
APOSOR937361-1GEA 149 CHF
APOSOR937361-1G APOSOR937361-25G APOSOR937361-5G
α-Chlorpropiophenon 95%
α-Chlorpropiophenon
Formel: C₉H₉ClO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844782
CAS-Nummer: 6084-17-9