1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitrohydroquinone dimethyl ether, Nitrodimethylhydroquinone
OR937358-25G
APOSOR937358-25GEA 205 CHF
APOSOR937358-25G
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzol 95%
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₉NO₄
MW: 183,16 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024211
CAS-Nummer: 89-39-4