N-Chloracetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Chloroacetanilide
OR937346-1G OR937346-250MG
APOSOR937346-1GEA 340 CHF
APOSOR937346-1G APOSOR937346-250MG
N-Chloracetanilid 95%
N-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169.608 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01671408
CAS-Nummer: 579-11-3