Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937304-25G OR937304-5G
APOSOR937304-25GEA 819 CHF
APOSOR937304-25G APOSOR937304-5G
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate 97%
Methyl-3-(4-chlorosulphonyl)phenylpropionate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₄S
Siedepunkt: 352 °C
Melting Pt: 64…65 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093942
CAS-Nummer: 374537-95-8
UN: 3261
ADR: 8,III