2,2-Dimethyl-4-pentensäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
OR937287-5G
APOSOR937287-5GEA 168 CHF
APOSOR937287-5G
2,2-Dimethyl-4-pentensäure 95%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012304
CAS-Nummer: 16386-93-9