6-tert-Butyl-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(tert-Butyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR937241-1G
OR937241-5G
APOSOR937241-1GEA
88.9
CHF
APOSOR937241-1G
APOSOR937241-5G
6-tert-Butyl-1-indanone 95%
6-tert-Butyl-1-indanone
Formel:
C₁₃H₁₆O MW: 188,2655 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11590864 CAS-Nummer: 162752-17-2 |