1,2-Heptandiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dihydroxyheptane
OR937209-10G OR937209-1G OR937209-5G
APOSOR937209-10GEA 819 CHF
APOSOR937209-10G APOSOR937209-1G APOSOR937209-5G
1,2-Heptandiol 95%
1,2-Heptanediol
Formel: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861287
CAS-Nummer: 3710-31-4