1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
OR937183-25G OR937183-5G
APOSOR937183-25GEA 275 CHF
APOSOR937183-25G APOSOR937183-5G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol 95%
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009827
CAS-Nummer: 2948-46-1