(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
OR937174-5G
APOSOR937174-5GEA
78.4
CHF
APOSOR937174-5G
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamin 95%
(R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamin
Formel:
C₁₂H₁₃N MW: 171,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085367 CAS-Nummer: 3906-16-9 |