2-Methylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937162-100G
APOSOR937162-100GEA 219 CHF
APOSOR937162-100G
2-Methylcyclohexanon 95%
2-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001635
CAS-Nummer: 583-60-8