1-sec-Butyl-2-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937123-10G OR937123-1G OR937123-5G
APOSOR937123-10GEA 1060 CHF
APOSOR937123-10G APOSOR937123-1G APOSOR937123-5G
1-sec-Butyl-2-nitrobenzol 95%
1-sec-Butyl-2-nitrobenzol
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 19370-34-4