4-Acetyl-N-methylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-(Methylamino)phenyl)ethanone, 4'-(Methylamino)acetophenone
OR937089-5G
APOSOR937089-5GEA
213
CHF
APOSOR937089-5G
4-Acetyl-N-methylaniline 95%
4-Acetyl-N-methylaniline
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,193 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261160 CAS-Nummer: 17687-47-7 |