2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,2-Dimethylpropanethioamide
OR936945-25G
OR936945-5G
APOSOR936945-25GEA
333
CHF
APOSOR936945-25G
APOSOR936945-5G
2,2,2-Trimethylthioacetamide 95%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Formel:
C₅H₁₁NS MW: 117.21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09742834 CAS-Nummer: 630-22-8 |