2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, 2-Hydroxyethylparaben
OR936885-100G OR936885-10G OR936885-25G
APOSOR936885-100GEA 880 CHF
APOSOR936885-100G APOSOR936885-10G APOSOR936885-25G
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoat 95%
2-Hydroxyethyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059079
CAS-Nummer: 2496-90-4