4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
OR936873-25G
APOSOR936873-25GEA 170 CHF
APOSOR936873-25G
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol 95%
4-(Trimethylsilyl)-3-butin-1-ol
Formel: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C
Dichte: 0.854 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190217
CAS-Nummer: 2117-12-6
UN: 1993
ADR: 3,III