2-[4-(Cyanmethyl)phenyl]acetamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936870-1G
OR936870-250MG
APOSOR936870-1GEA
915
CHF
APOSOR936870-1G
APOSOR936870-250MG
2-[4-(Cyanmethyl)phenyl]acetamid 95%
2-[4-(Cyanomethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O MW: 174,20 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
99071-55-3 |