2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936859-1G OR936859-5G
APOSOR936859-1GEA 271 CHF
APOSOR936859-1G APOSOR936859-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol 95%
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formel: C₈H₁₈O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00101611
CAS-Nummer: 690-37-9