N-Pentylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: N-Amylaniline
OR936857-5G
APOSOR936857-5GEA 226 CHF
APOSOR936857-5G
N-Pentylanilin 95%
N-Pentylanilin
Formel: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059431
CAS-Nummer: 2655-27-8