3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
OR936822-25G OR936822-5G
APOSOR936822-25GEA 219 CHF
APOSOR936822-25G APOSOR936822-5G
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion 95%
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion
Formel: C₄H₃ClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134273
CAS-Nummer: 4971-55-5