Benzyl isopropenyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Benzyloxy-1-propene, Isopropenyl Benzyl Ether
OR936797-1G
OR936797-250MG
APOSOR936797-1GEA
497
CHF
APOSOR936797-1G
APOSOR936797-250MG
Benzyl isopropenyl ether 95%
Benzyl isopropenyl ether
Formel:
C₁₀H₁₂O MW: 148,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059913 CAS-Nummer: 32783-20-3 |