2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylthiazole
OR936792-1G OR936792-5G
APOSOR936792-1GEA 105 CHF
APOSOR936792-1G APOSOR936792-5G
2-Methyl-4-phenylthiazol 95%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Formel: C₁₀H₉NS
MW: 175,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00489998
CAS-Nummer: 1826-16-0