4-Butoxybenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)methanol
OR936762-25G
APOSOR936762-25GEA 177 CHF
APOSOR936762-25G
4-Butoxybenzylalkohol 95%
4-Butoxybenzylalkohol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004657
CAS-Nummer: 6214-45-5