trans-2-Methyl-2-pentensäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-2-Methylpent-2-enoic acid
OR936754-100G OR936754-25G
APOSOR936754-100GEA 348 CHF
APOSOR936754-100G APOSOR936754-25G
trans-2-Methyl-2-pentensäure 95%
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002655
CAS-Nummer: 16957-70-3