2-Methylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
OR936728-100G
APOSOR936728-100GEA 114 CHF
APOSOR936728-100G
2-Methylbenzylamin 98%
2-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008112
CAS-Nummer: 89-93-0