2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936687-1G OR936687-5G
APOSOR936687-1GEA 323 CHF
APOSOR936687-1G APOSOR936687-5G
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol 95%
2,2,8,8-Tetramethyl-3,6-nonadiyn-5-ol
Formel: C₁₃H₂₀O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797185
CAS-Nummer: 50428-39-2