N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936673-25G
OR936673-500G
APOSOR936673-25GEA
0
CHF
APOSOR936673-25G
APOSOR936673-500G
N-Acetyl-ε-caprolactam 95%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Formel:
C₈H₁₃NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003262 CAS-Nummer: 1888-91-1 |