2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936618-100G OR936618-500G
APOSOR936618-100GEA 0 CHF
APOSOR936618-100G APOSOR936618-500G
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol 95%
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol
Formel: C₈H₁₄O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004468
CAS-Nummer: 142-30-3