4-Butylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936585-25G
OR936585-5G
APOSOR936585-25GEA
1020
CHF
APOSOR936585-25G
APOSOR936585-5G
4-Butylbenzaldehyd 95%
4-Butylbenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O MW: 162,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040751 CAS-Nummer: 1200-14-2 |