1,1-Diphenylhydrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936542-10G OR936542-1G OR936542-5G
APOSOR936542-10GEA 958 CHF
APOSOR936542-10G APOSOR936542-1G APOSOR936542-5G
1,1-Diphenylhydrazin 95%
1,1-Diphenylhydrazine
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044505
CAS-Nummer: 530-50-7