1-(3-Hydroxypropyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
OR936540-10G OR936540-2G OR936540-50G OR936540-1G OR936540-5G
APOSOR936540-10GEA 0 CHF
APOSOR936540-10G APOSOR936540-2G APOSOR936540-50G APOSOR936540-1G APOSOR936540-5G
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin 98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin
Formel: C₇H₁₆N₂O
MW: 144.22 g/mol
Siedepunkt: 128…132 °C/5.25mmHg
Melting Pt: 49…53 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023132
CAS-Nummer: 5317-32-8