3,3,5-Trimethylcapronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,3,5-Trimethylhexanoic acid, 3,5,5-Trimethylhexanoicacid, 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
OR936533-100G OR936533-1KG OR936533-500G
APOSOR936533-100GEA 90.5 CHF
APOSOR936533-100G APOSOR936533-1KG APOSOR936533-500G
3,3,5-Trimethylcapronsäure 98%
3,3,5-Trimethylcapronsäure
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/10mmHg
Melting Pt: –70 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020507
CAS-Nummer: 3302-10-1