3-Phenyl-2,4-pentandion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylacetylacetone, 3-Phenylpentane-2,4-dione
OR936526-1G OR936526-250MG
APOSOR936526-1GEA 115 CHF
APOSOR936526-1G APOSOR936526-250MG
3-Phenyl-2,4-pentandion 95%
3-Phenyl-2,4-pentandion
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048223
CAS-Nummer: 5910-25-8