Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester
OR936499-25G OR936499-5G
APOSOR936499-25GEA 166 CHF
APOSOR936499-25G APOSOR936499-5G
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Ethyl-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetate
Formel: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215,23 g/mol
Melting Pt: 195…197 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010415
CAS-Nummer: 60845-81-0