2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylbenzo[d]thiazol-6-ol
OR936497-1G
OR936497-5G
APOSOR936497-1GEA
43.6
CHF
APOSOR936497-1G
APOSOR936497-5G
2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Formel:
C₈H₇NOS MW: 165.21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00227234 CAS-Nummer: 68867-18-5 |