3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR936490-1G OR936490-25G OR936490-5G
APOSOR936490-1GEA 158 CHF
APOSOR936490-1G APOSOR936490-25G APOSOR936490-5G
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal 95%
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036566
CAS-Nummer: 57568-60-2