1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1,4-Benzenediethanol, 1,4-Phenylenediethanol
OR936439-1G
OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA
168
CHF
APOSOR936439-1G
APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00666548 CAS-Nummer: 5140-03-4 |