tert-Butylacetylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
OR936433-100G OR936433-25G
APOSOR936433-100GEA 715 CHF
APOSOR936433-100G APOSOR936433-25G
tert-Butylacetylchlorid 95%
tert-Butylacetylchlorid
Formel: C₆H₁₁ClO
MW: 134.61 g/mol
Siedepunkt: 127…129 °C
Dichte: 0.969 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 21 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000737
CAS-Nummer: 7065-46-5
UN: 2924
ADR: 3+8 II