4-Ethylphenylisocyanat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
OR936429-25G OR936429-5G
APOSOR936429-25GEA 355 CHF
APOSOR936429-25G APOSOR936429-5G
4-Ethylphenylisocyanat 95%
4-Ethylphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Dichte: 1.024
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013881
CAS-Nummer: 23138-50-3