1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
OR936422-100G OR936422-25G OR936422-5G
APOSOR936422-100GEA 731 CHF
APOSOR936422-100G APOSOR936422-25G APOSOR936422-5G
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane 95%
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formel: C₈H₁₉NSi₂
MW: 185,42 g/mol
Siedepunkt: 160 °C
Dichte: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 42 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042846
CAS-Nummer: 7691-02-3
UN: 2924
ADR: 3+8,III