Hydratroponitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile
OR936420-25G
APOSOR936420-25GEA 257 CHF
APOSOR936420-25G
Hydratroponitril 95%
2-Phenylpropionitrile
Formel: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001871
CAS-Nummer: 1823-91-2