2-Amino-9,10-anthrachinon 80%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminoanthraquinone
OR936416-25G OR936416-500G OR936416-1G OR936416-5G
APOSOR936416-25GEA 275 CHF
APOSOR936416-25G APOSOR936416-500G APOSOR936416-1G APOSOR936416-5G
2-Amino-9,10-anthrachinon 80%
2-Amino-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₉NO₂
Melting Pt: 292…302 °C
Flash-Pt: 283 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001233
CAS-Nummer: 117-79-3